Learn More
(5-Benzoil-1H-benzimidazol-2-il)carbamato de etilo, Mikromol™
Descripción
(5-Benzoil-1H-benzimidazol-2-il)carbamato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| CAS | 31430-19-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H15 N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ethyl (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Mebendazole Imp. E (EP), Mebendazole Related Compound E, Mebendazole Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15N3O3/c1-2-23-17(22)20-16-18-13-9-8-12(10-14(13)19-16)15(21)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,2H2,1H3,(H2,18,19,20,22) |
| SMILES | CCOC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-(5-benzoil-1H-bencimidazol-2-il)carbamato de etilo |
| Mostrar más |