Learn More
Clorhidrato de etilo 5-aminovalerato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se emplea como intermediario en el sector farmacéutico.
Notas
Debe almacenarse en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 5-aminovalerate hydrochloride |
| Fórmula lineal | H2N(CH2)4CO2CH2CH3·HCl |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.66 |
| Porcentaje de pureza | 96% |