Learn More
Etil 5-aminobenzo[b]furano-2-carboxilato, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10302260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10302260 5 g 5 g
10119749 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10302260 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437970050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 174775-48-5
Fórmula molecular C11H11NO3
Peso molecular (g/mol) 205.21
Número MDL MFCD08275091
Clave InChI YFFLLDHEEWSHQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-aminobenzofuran-2-carboxylate, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-amino-, ethyl ester, ethyl 5-aminobenzo b furan-2-carboxylate, 5-amino-2-ethoxycarbonyl-1-benzofuran, 5-aminobenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, 5-amino-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-aminobenzo d furan-2-carboxylate, pubchem23808, ethylaminobenzofurancarboxylate, ksc494o5f
PubChem CID 9837138
Nombre IUPAC etil 5-amino-1-benzofurano-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC(N)=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-aminobenzo[b]furan-2-carboxylate
Punto de fusión 56°C to 64°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 5-aminobenzo[b]furan-2-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.