Learn More
Etil 5-aminobenzo[b]furano-2-carboxilato, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10119749 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10119749 1 g 1 g
10302260 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10119749 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437970010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 174775-48-5
Fórmula molecular C11H11NO3
Peso molecular (g/mol) 205.21
Número MDL MFCD08275091
Clave InChI YFFLLDHEEWSHQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-aminobenzofuran-2-carboxylate, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-amino-, ethyl ester, ethyl 5-aminobenzo b furan-2-carboxylate, 5-amino-2-ethoxycarbonyl-1-benzofuran, 5-aminobenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, 5-amino-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-aminobenzo d furan-2-carboxylate, pubchem23808, ethylaminobenzofurancarboxylate, ksc494o5f
PubChem CID 9837138
Nombre IUPAC etil 5-amino-1-benzofurano-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC(N)=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-aminobenzo[b]furan-2-carboxylate
Punto de fusión 56°C to 64°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 5-aminobenzo[b]furan-2-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.