Learn More
Etil 5-amino-3-metilisotiazol-4-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10295794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10295794 250 mg 250 miligramos
10765213 1 g 1 g
10536134 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10295794 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM04205CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 34859-65-9
Fórmula molecular C7H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 186.229
Clave InChI ZDGBWOZFPKNORL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2820511
Nombre IUPAC etil 5-amino-3-metil-1,2-tiazol-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(SN=C1C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Sinónimo ethyl 5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate, ethyl5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-3-methyl-isothiazole 4-carboxylate, maybridge1_004847, 5-amino-3-methyl-isothiazole-4-carboxylate ethyl ester, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-3-methylisothiazole, 4-isothiazolecarboxylic acid, 5-amino-3-methyl-, ethyl ester, 4-isothiazolecarboxylicacid, 5-amino-3-methyl-, ethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23
Porcentaje de pureza 97%