Learn More
5-Amino-3-metil-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| Punto de fusión | 108°C |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.18 |
| Porcentaje de pureza | 98% |