Learn More
5-Amino-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30052677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052677 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052677 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0034.050025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-Amino-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS 6994-25-8
Nombres de analitos o componentes Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H9 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Allopurinol Imp. D (EP), Allopurinol USP Related Compound D, Allopurinol USP RC D, Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, Allopurinol Related Compound D, Allopurinol Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
SMILES CCOC(=O)c1cn[nH]c1N
Nombre IUPAC etil 5-amino-1H-pirazol-4-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 155.15
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 155,0695 g/mol