Learn More
5-amino-1-metilpirazol-4-carboxilato de etilo, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11376865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11376865 100 g Frasco de vidrio ámbar 100 g
10289562 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10299562 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11376865 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor EN00291FA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 31037-02-2
Fórmula molecular C7H11N3O2
Peso molecular (g/mol) 169.18
Número MDL MFCD00051652
Clave InChI MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 5-amino-1-methyl-pyrazole-4-carboxylate, acmc-1agpk, maybridge1_003833, ethyl-5-amino-1-methyl-1h-pyrazol-4-carboxylat
PubChem CID 271299
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)N(C)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC 5-amino-1-metilpirazol-4-carboxilato de etilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.18
Porcentaje de pureza 97%