Learn More
5-Amino-1-metil-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494543 25 g 25 g
11484543 5 g 5 g
11404553 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494543 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11534.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31037-02-2 | C7H11N3O2 | 169.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31037-02-2
Fórmula molecular C7H11N3O2
Peso molecular (g/mol) 169.18
Número MDL MFCD00051652
Clave InChI MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 5-amino-1-methyl-pyrazole-4-carboxylate, acmc-1agpk, maybridge1_003833, ethyl-5-amino-1-methyl-1h-pyrazol-4-carboxylat
PubChem CID 271299
Nombre IUPAC 5-amino-1-metilpirazol-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(N)N(C)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Punto de fusión 97°C to 102°C
Cantidad 25 g
Beilstein 131200
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.18
Porcentaje de pureza 98%