Learn More
5-amino-1-benzofurano-2-carboxilato de etilo, TRC
Código de producto. 30369400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369400 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30369400 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89916510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate
CAS 174775-48-5
Fórmula molecular C11H11NO3
Cantidad 10 g
Sinónimo 5-Aminobenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5-aminobenzofuran-2-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11NO3/c1-2-14-11(13)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)15-10/h3-6H,2,12H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1oc2ccc(N)cc2c1
Peso molecular (g/mol) 205.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.0739