Learn More
5,6-dimetilnicotinato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 5,6-Dimethylnicotinate |
| CAS | 77629-53-9 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Pyridinecarboxylic acid, 5,6-dimethyl-, ethyl ester, 5,6-Dimethyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 5,6-Dimethylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 5,6-dimethylnicotinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c1-4-13-10(12)9-5-7(2)8(3)11-6-9/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cnc(C)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 5,6-dimetilpiridina-3-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 179.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0946 |