Learn More
Etilo 5,5-dimetil-2,4-dioxohexanoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10767783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10767783 1 g 1 g
10149282 10 g 10 g
10245284 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10767783 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00361DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 13395-36-3
Fórmula molecular C10H16O4
Peso molecular (g/mol) 200.234
Clave InChI NIMKIMUBJFWPTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl trimethylacetopyruvate, hexanoic acid, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-, ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoic acid ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoic acid ethyl ester, ethyl pivaloylpyruvate, pivaloylpyruvic acid ethyl ester, 3-pivaloylpyruvic acid ethyl ester, ethyl5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate, trimethylacetopyruvic acid ethyl ester, ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoate
PubChem CID 83403
Nombre IUPAC etilo 5,5-dimetil-2,4-dioxohexanoato
SMILES CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5, 5-dimethyl-2, 4-dioxohexanoate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.23
Porcentaje de pureza 97%