Learn More
5-(5-Amino-1-metilbencimidazol-2-il)pentanoato de etilo, Mikromol™
Descripción
5-(5-Amino-1-metilbencimidazol-2-il)pentanoato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 5-(5-Amino-1-methylbenzimidazol-2-yl)pentanoate |
| CAS | 3543-77-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 5-(5-Amino-1-methylbenzimidazol-2-yl)pentanoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H21 N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1H-Benzimidazole-2-pentanoic acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, 2-Benzimidazolevaleric acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, Ethyl 5-(5-amino-1-methyl-benzimidazol-2-yl)pentanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21N3O2/c1-3-20-15(19)7-5-4-6-14-17-12-10-11(16)8-9-13(12)18(14)2/h8-10H,3-7,16H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCc1nc2cc(N)ccc2n1C |
| Nombre IUPAC | 5-(5-amino-1-metilbencimidazol-2-il)pentanoato de etilo |
| Mostrar más |