Learn More
5-(1-Metil-5-nitro-benzimidazol-2-il)pentanoato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30460293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460293 4 x 25 mg 100 miligramos
30051173 100 mg 100 miligramos
30049119 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460293 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0154.5300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-(1-Metil-5-nitro-benzimidazol-2-il)pentanoato de etilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-(1-Methyl-5-nitro-benzimidazol-2-yl)pentanoate
CAS 3543-76-8
Nombres de analitos o componentes Ethyl 5-(1-Methyl-5-nitro-benzimidazol-2-yl)pentanoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H19 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Benzimidazole-2-pentanoic acid, 1-methyl-5-nitro-, ethyl ester, 2-Benzimidazolevaleric acid, 1-methyl-5-nitro-, ethyl ester (7CI,8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N3O4/c1-3-22-15(19)7-5-4-6-14-16-12-10-11(18(20)21)8-9-13(12)17(14)2/h8-10H,3-7H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)CCCCc1nc2cc(ccc2n1C)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-(1-metil-5-nitrobenzimidazol-2-il)pentanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 305.33
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1376 g/mol