Learn More
5-(1-Metil-5-nitro-benzimidazol-2-il)pentanoato de etilo, Mikromol™
Descripción
5-(1-Metil-5-nitro-benzimidazol-2-il)pentanoato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 5-(1-Methyl-5-nitro-benzimidazol-2-yl)pentanoate |
| CAS | 3543-76-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 5-(1-Methyl-5-nitro-benzimidazol-2-yl)pentanoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H19 N3 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Benzimidazole-2-pentanoic acid, 1-methyl-5-nitro-, ethyl ester, 2-Benzimidazolevaleric acid, 1-methyl-5-nitro-, ethyl ester (7CI,8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19N3O4/c1-3-22-15(19)7-5-4-6-14-16-12-10-11(18(20)21)8-9-13(12)17(14)2/h8-10H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCc1nc2cc(ccc2n1C)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-(1-metil-5-nitrobenzimidazol-2-il)pentanoato de etilo |
| Mostrar más |