Learn More
5-(1,3-dioxoisoindolin-2-il)-2-hidroxipentanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 5-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)-2-hydroxypentanoate |
| CAS | 2385090-22-0 |
| Fórmula molecular | C15H17NO5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethyl 1,3-dihydro-α-hydroxy-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-pentanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17NO5/c1-2-21-15(20)12(17)8-5-9-16-13(18)10-6-3-4-7-11(10)14(16)19/h3-4,6-7,12,17H,2,5,8-9H2,1H3 |
| SMILES | O=C1N(CCCC(O)C(OCC)=O)C(C2=CC=CC=C21)=O |
| Nombre IUPAC | 5-(1,3-dioxoisoindolin-2-il)-2-hidroxipentanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 291.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.11 |