Learn More
4-(Trifluorometil)fenilacetato de etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15481139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481139 250 mg 250 miligramos
15461139 1 g 1 g
15471139 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64099.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 721-63-1
Fórmula molecular C11H11F3O2
Peso molecular (g/mol) 232.20
Número MDL MFCD07779351
Clave InChI BDVKGYOFECBKDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14134124
Nombre IUPAC 2-[4-(trifluorometil)fenil]acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-(trifluoromethyl)phenylacetate
Color Incolora
Cantidad 250 mg
Sinónimo ethyl 2-4-trifluoromethyl phenyl acetate, ethyl 4-trifluoromethyl phenylacetate, 4-trifluoromethyl benzeneacetic acid ethyl ester, 4-trifluoromethyl-phenyl-acetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-trifluoromethyl-, ethyl ester, ethyl4-trifluoromethyl phenylacetate, ethyl 4-trifluoromethylphenylacetate, ethyl 4-trifluoromethyl-phenyl acetate, ethyl 4-trifluoromethyl phenyl acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido