Learn More
4-(Trifluorometil)benzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418939 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15418939 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11139.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
CAS 583-02-8
Punto de ebullición 78°C to 80°C (5 mmHg)
Fórmula molecular C10H9F3O2
Índice de refracción 1.447
Número MDL MFCD00013563
Cantidad 1 g
Beilstein 1968247
Sinónimo ethyl 4-trifluoromethyl benzoate, 4-trifluoromethyl benzoic acid ethyl ester, 4-trifluoromethylbenzoic acid, ethyl ester, pubchem16913, acmc-1cs5c, ethyl-p-trifluoromethylbenzoate, ethyl-4-trifluoromethyl benzoate, 4-trifluoromethylbenzoic acid ethyl ester
Clave InChI ZQDADDSPMCHZPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)benzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 218.175
PubChem CID 521827
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.18
Porcentaje de pureza 99%