Learn More
Acetato de etilo-[4-(tienilceto)-2,3-diclorofenoxi], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl-[4-(thienylketo)-2,3-dichloro-phenoxy]acetate |
| CAS | 66883-42-9 |
| Fórmula molecular | C15 H12 Cl2 O4 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12Cl2O4S/c1-2-20-12(18)8-21-10-6-5-9(13(16)14(10)17)15(19)11-4-3-7-22-11/h3-7H,2,8H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)COc1ccc(C(=O)c2cccs2)c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-[2,3-dicloro-4-(tiofeno-2-carbonil)fenoxi]acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 359.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.9833 |