Learn More
Etil 4-(tert-butil)benzenosulfonato, TRC
Código de producto. 30387365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30387365 50 mg -
30381331 100 mg -
30382205 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE70193050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 339370-19-3
Fórmula molecular C12H18O3S
Peso molecular (g/mol) 242.33
Sinónimo 4-(1,1-Dimethylethyl)-ethyl ester-benzenesulfonic Acid
SMILES CCOS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-(tert-Butyl)benzenesulfonate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O3S/c1-5-15-16(13,14)11-8-6-10(7-9-11)12(2,3)4/h6-9H,5H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0977