Learn More
Etilo 4-quinazolona-2-carboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396966 5 g 5 g
11386966 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06709.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 29113-33-5 | C11H10N2O3 | 218.212 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29113-33-5
Fórmula molecular C11H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 218.212
Número MDL MFCD00051583
Clave InChI BMCAWNQKVVTNFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-quinazolone-2-carboxylate, ethyl 4-oxo-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylate, ethyl 4-hydroxyquinazoline-2-carboxylate, ethyl 4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate, ethyl 4-oxo-3h-quinazoline-2-carboxylate, 4-quinazolone-2-carboxylic acid ethyl ester, 4-hydroxy-quinazoline-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-quinazolinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, acmc-20aic8, enamine_001988
PubChem CID 293295
Nombre IUPAC etilo 4-oxo-1H-quinazolina-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=NC(=O)C2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-quinazolone-2-carboxylate
Punto de fusión 189°C to 193°C
Cantidad 5 g
Beilstein 190186
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21
Porcentaje de pureza 98%