Learn More
4-Piridinaacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428930 1 g 1 g
11471928 5 g 5 g
11481928 25 g 25 g
11491928 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11428930 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14550.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54401-85-3 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54401-85-3
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD00051830
Clave InChI QVLJLWHOILVHJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-pyridylacetate, ethyl 2-pyridin-4-yl acetate, ethyl pyridine-4-acetate, ethyl pyridin-4-ylacetate, 4-pyridineacetic acid ethyl ester, 4-pyridineacetic acid, ethyl ester, ethyl 2-4-pyridyl acetate, 4-pyridylacetic acid ethyl ester, ethyl 4-pyridineacetate, ethyl-4-pyridylacetate
PubChem CID 736321
Nombre IUPAC etilo 2-piridin-4-ilacetato
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-pyridineacetate
Punto de fusión 18°C to 20°C
Densidad 1.08
Punto de ebullición 86°C to 88°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5
Cantidad 1 g
Beilstein 123786
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%