Learn More
Clorhidrato de 4-piperidona-3-carboxilato de etilo, 97%
Código de producto. 11440083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440083 100 g 100 g
11420083 5 g 5 g
11430083 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440083 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12131.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4644-61-5 | C8H14ClNO3 | 207,654 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4644-61-5
Fórmula molecular C8H14ClNO3
Peso molecular (g/mol) 207.654
Número MDL MFCD00043267
Clave InChI RTYXWLMQWSFXNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hydrochloride, ethyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, ethyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 3-carbethoxy-4-piperidone hcl, 3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hcl, ethyl 4-piperidone-3-carboxylate, hcl, 3-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, hydrochloride, 4-oxo-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 107315
Nombre IUPAC 4-oxopiperidina-3-carboxilato de etilo;clorhidrato
SMILES CCOC(=O)C1CNCCC1=O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hydrochloride
Punto de fusión ∼172°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 3711279
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.66
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación