Learn More
4-Fenilpirrol-3-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491327 1 g 1 g
11401337 5 g 5 g
11411337 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24877.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 64276-62-6 | C13H13NO2 | 215.252 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64276-62-6
Fórmula molecular C13H13NO2
Peso molecular (g/mol) 215.252
Número MDL MFCD03931521
Clave InChI VNZGRYAVCWGZCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-phenylpyrrole-3-carboxylate, 4-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, 4-phenylpyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20akyb, 3-carboethoxy-4-phenylpyrrole, 3-carbethoxy-4-phenylpyrrole, ethyl4-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 4-phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 4154165
Nombre IUPAC 4-fenil-1H-pirrol-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CNC=C1C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-phenylpyrrole-3-carboxylate
Punto de fusión 126°C to 128°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 97%