Learn More
Etilo 4-pentanoato, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458930 1 g 1 g
11499613 5 g 5 g
11409623 25 g 25 g
11419623 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11458930 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12422.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1968-40-7 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Ethyl 4-pentenoate is found in leaf oil of Prunus phaeosticta phaeosticta from Taiwan. It is also used in the preparation of 5-iodomethyl-dihydro-furan-2-one by reacting with iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etil 4-pentanoato se encuentra en el aceite de hoja de Prunus phaeosticta phaeosticta de Taiwán. También se utiliza en la preparación de 5-yodometil-dihidro-furan-2-ona reaccionando con yodo.
Solubilidad
Miscible con alcohol. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1968-40-7
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.171
Número MDL MFCD00036562
Clave InChI PTVSRINJXWDIKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-pentenoate, 4-pentenoic acid ethyl ester, 4-pentenoic acid, ethyl ester, ethyl pent-4-en-1-oate, unii-210um0f8jp, 4-ethoxycarbonylbut-1-ene, pent-4-enoic acid ethyl ester, ethyl allylacetate, ethyl 4-pentenate, ethylpent-4-enoate
PubChem CID 74786
Nombre IUPAC pent-4-anoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-pentenoate
Densidad 0.9
Punto de ebullición 146°C
Temperatura de inflamación 37°C (98°F)
Índice de refracción 1.417
Cantidad 1 g
Número UN UN3272
Beilstein 1751643
Información de solubilidad Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza ≥98%