Learn More
4-oxopiperidina-1-carboxilato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30050859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050859 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050859 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0257.07
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-oxopiperidina-1-carboxilato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-Oxopiperidine-1-carboxylate
CAS 29976-53-2
Nombres de analitos o componentes Ethyl 4-Oxopiperidine-1-carboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H13 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethyl 4-Oxopiperidine-1-carboxylate, Loratadine Imp. H (EP), Loratadine Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)9-5-3-7(10)4-6-9/h2-6H2,1H3
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
Nombre IUPAC etilo 4-oxopiperidina-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 171.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0895 g/mol