Learn More
4-oxociclohexanocarboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-Oxocyclohexanecarboxylate |
| CAS | 17159-79-4 |
| Fórmula molecular | C9H14O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-cyclohexanone, 4-Carboethoxycyclohexanone, 4-Cyclohexanonecarboxylic Acid Ethyl Ester, 4-Ethoxycarbonylcyclohexanone, 4-Oxocyclohexane-1-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-ketocyclohexylcarboxylate, Ethyl Cyclohexanone 4-Carboxylate, NSC 250674 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-oxociclohexano-1-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 170.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0943 |