Learn More
4-Oxociclohexanocarboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10702105 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 MG
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10702105 5 g Frasco de vidrio 5 g
10077102 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
10670835 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10702105 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 379910050
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17159-79-4
Fórmula molecular C9H14O3
Peso molecular (g/mol) 170.21
Número MDL MFCD00013285
Clave InChI ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 4-cyclohexanonecarboxylate, 4-ethoxycarbonyl cyclohexanone, ethyl cyclohexanone-4-carboxylate, ethyl-4-oxo-cyclohexane carboxylate, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-oxocyclohexane carboxylate
PubChem CID 317638
Nombre IUPAC 4-oxociclohexano-1-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
Spécification
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0760g/mL
Punto de ebullición 150°C to 152°C (40.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (O=)C6H9CO2C2H5
Índice de refracción 1.4580 to 1.461
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.076
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
RU– Solo para uso en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.