Learn More
4-Oxociclohexanocarboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10670835 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 MG
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10670835 1 g Frasco de vidrio 1 g
10077102 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
10702105 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10670835 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379910010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17159-79-4
Fórmula molecular C9H14O3
Peso molecular (g/mol) 170.21
Número MDL MFCD00013285
Clave InChI ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 4-cyclohexanonecarboxylate, 4-ethoxycarbonyl cyclohexanone, ethyl cyclohexanone-4-carboxylate, ethyl-4-oxo-cyclohexane carboxylate, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-oxocyclohexane carboxylate
PubChem CID 317638
Nombre IUPAC 4-oxociclohexano-1-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0760g/mL
Punto de ebullición 150°C to 152°C (40.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (O=)C6H9CO2C2H5
Índice de refracción 1.4580 to 1.461
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.076
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación