Learn More
4-Oxociclohexanocarboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498957 5 g 5 g
11488957 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20572.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17159-79-4
Fórmula molecular C9H14O3
Peso molecular (g/mol) 170.21
Número MDL MFCD00013285
Clave InChI ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 317638
Nombre IUPAC 4-oxociclohexano-1-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate
Densidad 1.068
Punto de ebullición 150°C to 152°C (40 mmHg)
Índice de refracción 1.46
Cantidad 5 g
Sinónimo ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 4-cyclohexanonecarboxylate, 4-ethoxycarbonyl cyclohexanone, ethyl cyclohexanone-4-carboxylate, ethyl-4-oxo-cyclohexane carboxylate, 4-oxo-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, cyclohexanecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-oxocyclohexane carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 97%