Learn More
4-oxo-4-(3-piridil)butanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-Oxo-4-(3-pyridyl)butanoate |
| CAS | 59086-27-0 |
| Fórmula molecular | C11 H13 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Pyridinebutanoic acid, γ-oxo-, ethyl ester, Ethyl γ-oxo-3-pyridinebutanoate, Ethyl 3-nicotinoyl propionate, Ethyl 4-oxo-4-(3-pyridyl)butanoate, Ethyl 4-oxo-4-(pyridin-3-yl)butanoate, 4-Oxo-4-(3-pyridyl)butanoic acid ethyl ester, γ-Oxo-3-pyridinebutanoic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO3/c1-2-15-11(14)6-5-10(13)9-4-3-7-12-8-9/h3-4,7-8H,2,5-6H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCC(=O)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | 4-oxo-4-piridin-3-ilbutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 207.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0895 |