Learn More
4-Nitrofenilglioxilato de etilo, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11381957 5 g 5 g
11371957 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07579.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 70091-75-7 | C10H9NO5 | 223.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70091-75-7
Fórmula molecular C10H9NO5
Peso molecular (g/mol) 223.18
Número MDL MFCD00051841
Clave InChI ZFCXKZCKJZFZGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-nitrophenylglyoxylate, ethyl 2-4-nitrophenyl-2-oxoacetate, ethyl 4-nitrobenzoylformate, ethyl 4-nitrophenyl oxo acetate, ethyl p-nitrophenylglyoxylate, ethyl-4-nitrophenylglyoxylate, ethyl 4-nitrophenyl oxo acetate #, 4-nitrophenyloxoacetic acid ethyl ester, 4-nitro-phenyl-oxo-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 522372
Nombre IUPAC 2-(4-nitrofenil)-2-oxoacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-nitrophenylglyoxylate
Punto de fusión 39°C to 43°C
Punto de ebullición 152°C to 157°C (0.5 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 2652331
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.19
Porcentaje de pureza ≥98%