Learn More
Etil 4-nitrofenilacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418983 5 g 5 g
11428983 25 g 25 g
11438983 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418983 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11101.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5445-26-1 | C10H11NO4 | 209.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5445-26-1
Fórmula molecular C10H11NO4
Peso molecular (g/mol) 209.20
Número MDL MFCD00017046
Clave InChI DWDRNKYLWMKWTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-nitrophenylacetate, ethyl 2-4-nitrophenyl acetate, ethyl p-nitrophenylacetate, ethyl 4-nitrobenzeneacetate, ethyl 4-nitrophenyl acetate, 4-nitrophenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-nitro-, ethyl ester, ethyl-4-nitrophenylacetate, acetic acid, p-nitrophenyl-, ethyl ester, 4-nitro-phenyl-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 79517
Nombre IUPAC etil 2-(4-nitrofenil)acetato
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-nitrophenylacetate
Punto de fusión 62°C to 66°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2053241
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.2
Porcentaje de pureza 98%