Learn More
Etilo 4-nitrindol-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440139 250 mg 250 miligramos
15430139 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63440.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4993-93-5 | C11H10N2O4 | 234.211 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4993-93-5
Fórmula molecular C11H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 234.211
Número MDL MFCD06795512
Clave InChI LXUABEANNNKOLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-nitroindole-2-carboxylate, 4-nitro-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 4-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-4-nitroindole-2-carboxylate, ethyl 4-nitro-2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 4-nitro-, ethyl ester
PubChem CID 283173
Nombre IUPAC etil 4-nitro-1H-indol-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC=C2[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-nitroindole-2-carboxylate
Color Amarillo
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.