Learn More
4-Nitrobenciloacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458227 10 g 10 g
11468227 50 g 50 g
11478227 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17603.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 838-57-3 | C11H11NO5 | 237.211 g/mol
It is employed as a reactant involved in synthesis of β-1,3-dicarbonyl aldehydes via oxidation, knoevenagel condensation using a lysine catalyst, and cycloisomerization for the synthesis of trisubstituted furans. It is also a reactant for the fluorination by HF and iodosylbenzene, intramolecular Michael addition reactions and synthesis of diols. Also applied in the synthesis of diols via reduction of aromatic and aliphatic ketos esters6 and cross-coupling reactions for stereo selective synthesis of unsymmetrical 1,4-enediones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como reactante en la síntesis de aldheídos β-1,3-dicarbonílicos a través de oxidación, condensación de Knoevenagel con un catalizador de lisina y cicloisomerización para la síntesis de furanos trisustituidos. También es un reactante en la fluoración de HF y yodosilbenceno, reacciones intramoleculares de adición de Michael y síntesis de dioles. También se aplica en la síntesis de dioles mediante la reducción de ésteres de cetonas aromáticas y alifáticas6 y reacciones de acoplamiento transversal para la síntesis selectiva estéreo de 1,4-enedionas no simétricas.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 838-57-3
Fórmula molecular C11H11NO5
Peso molecular (g/mol) 237.211
Número MDL MFCD00007357
Clave InChI NGRXSVFCLHVGKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-nitrobenzoylacetate, ethyl 3-4-nitrophenyl-3-oxopropanoate, ethyl p-nitrobenzoyl acetate, ethyl 4-nitrobenzoyl acetate, p-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-nitrobenzoylacetate, 4-nitrobenzoylacetic acid ethyl ester, ethyl 4-nitro-beta-oxobenzenepropanoate, 4-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 4-nitro-beta-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 13281
Nombre IUPAC 3-(4-Nitrofenil)-3-oxopropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-nitrobenzoylacetate
Punto de fusión 68°C to 73°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1124763
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.21
Porcentaje de pureza 97%