Learn More
Etil 4-Nitrobenzoato, TRC
Código de producto. 30180369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180369 10 g 10 g
30179721 5 g 5 g
30180095 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180369 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93755810G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-77-4
Fórmula molecular C9 H9 N O4
Peso molecular (g/mol) 195.17
Sinónimo Ethyl 4-Nitrobenzoate, 4-(Ethoxycarbonyl)nitrobenzene, 4-Ethoxycarbonyl-1-nitrobenzene;
Nombre IUPAC 4-Nitrobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-Nitrobenzoate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0532