Learn More
4-nitrobenzoato de etilo, Mikromol™
Descripción
4-nitrobenzoato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-Nitrobenzoate |
| CAS | 99-77-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 4-Nitrobenzoate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ethyl 4-Nitrobenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-Nitrobenzoato de etilo |
| Mostrar más |