Learn More
4-nitrobenzoato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30049530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049530 100 mg 100 miligramos
30051449 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049530 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0094.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-nitrobenzoato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-Nitrobenzoate
CAS 99-77-4
Nombres de analitos o componentes Ethyl 4-Nitrobenzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H9 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ethyl 4-Nitrobenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-Nitrobenzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 195.17
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0532 g/mol