Learn More
4-Nitrobenzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-131704 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10417010 100 g Frasco de vidrio 100 g
10154420 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10417010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168421000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-77-4 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-77-4
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.17
Número MDL MFCD00007351
Clave InChI PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl p-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-nitro-, ethyl ester, 4-nitrobenzoic acid ethyl ester, ethyl nitrobenzoate, para ester, p-nitrobenzoic acid, ethyl ester, 4-ethoxycarbonyl nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro-, ethyl ester, ethyl-p-nitrobenzoate, unii-1och6y8nar, ethyl para-nitrobenzoate
PubChem CID 7457
Nombre IUPAC 4-Nitrobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-nitrobenzoate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 56.0°C to 59.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4CO2C2H5
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 390
Índice Merck 10, 3776
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino