Learn More
4-Nitrobenzoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495403 100 g 100 g
11485403 25 g 25 g
11405413 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495403 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13398.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-77-4 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-77-4
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.174
Número MDL MFCD00007351
Clave InChI PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl p-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-nitro-, ethyl ester, 4-nitrobenzoic acid ethyl ester, ethyl nitrobenzoate, para ester, p-nitrobenzoic acid, ethyl ester, 4-ethoxycarbonyl nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro-, ethyl ester, ethyl-p-nitrobenzoate, unii-1och6y8nar, ethyl para-nitrobenzoate
PubChem CID 7457
Nombre IUPAC 4-Nitrobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-nitrobenzoate
Punto de fusión 55°C to 58°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1912879
Índice Merck 14,3832
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.18
Porcentaje de pureza 98%