Learn More
[(4-metilfenil)sulfonil]carbamato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30052610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052610 25 mg 25 miligramos
17964416 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052610 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0325.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
[(4-metilfenil)sulfonil]carbamato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl [(4-Methylphenyl)sulphonyl]carbamate
CAS 5577-13-9
Nombres de analitos o componentes Ethyl [(4-Methylphenyl)sulphonyl]carbamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 N O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ethyl [(4-Methylphenyl)sulphonyl]carbamate, Gliclazide Imp. C (EP), Gliclazide Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO4S/c1-3-15-10(12)11-16(13,14)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Nombre IUPAC N-(4-metilfenil)sulfonilcarbamato de etilo
Peso molecular (g/mol) 243.28
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0565 g/mol