Learn More
4-Metiloxazol-5-carboxilato de etilo, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489117 5 g 5 g
15499117 250 mg 250 miligramos
15479117 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15489117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52404.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20485-39-6 | C7H9NO3 | 155.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20485-39-6
Fórmula molecular C7H9NO3
Peso molecular (g/mol) 155.15
Número MDL MFCD00062573
Clave InChI XNMORZSEENWFLI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88558
Nombre IUPAC etil 4-metil-1,3-oxazol-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)N=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
Cantidad 5 g
Sinónimo ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate, ethyl4-methyloxazole-5-carboxylate, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-ethoxycarbonyl-4-methyloxazole, ethyl 4-methyl-5-oxazolecarboxylate, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-5-carbethoxyoxazole, ethyl 4-methyl-oxazole-5-carboxylate, ethyl-4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1
Porcentaje de pureza ≥97%