Learn More
4-Metiloxazol-5-carboxilato de etilo, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate, ethyl4-methyloxazole-5-carboxylate, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-ethoxycarbonyl-4-methyloxazole, ethyl 4-methyl-5-oxazolecarboxylate, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-5-carbethoxyoxazole, ethyl 4-methyl-oxazole-5-carboxylate, ethyl-4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.1 |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |