Learn More
4-Metiloxazol-5-carboxilato de etilo, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15397380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15397380 5 g 5 g
15387380 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15397380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 210850050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 20485-39-6
Fórmula molecular C7H9NO3
Peso molecular (g/mol) 155.15
Número MDL MFCD00062573
Clave InChI XNMORZSEENWFLI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88558
Nombre IUPAC etil 4-metil-1,3-oxazol-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)N=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
Punto de fusión 32.0°C to 38.0°C
Punto de ebullición 100.0°C to 103.0°C (21.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Sinónimo ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate, ethyl4-methyloxazole-5-carboxylate, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-ethoxycarbonyl-4-methyloxazole, ethyl 4-methyl-5-oxazolecarboxylate, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-5-carbethoxyoxazole, ethyl 4-methyl-oxazole-5-carboxylate, ethyl-4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.15
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.