Learn More
4-Metiloxazol-5-carboxilato de etilo, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15387380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15387380 1 g 1 g
15397380 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15387380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 210850010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 20485-39-6
Fórmula molecular C7H9NO3
Peso molecular (g/mol) 155.15
Número MDL MFCD00062573
Clave InChI XNMORZSEENWFLI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88558
Nombre IUPAC etil 4-metil-1,3-oxazol-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)N=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
Punto de fusión 32.0°C to 38.0°C
Punto de ebullición 100.0°C to 103.0°C (21.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate, ethyl4-methyloxazole-5-carboxylate, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-ethoxycarbonyl-4-methyloxazole, ethyl 4-methyl-5-oxazolecarboxylate, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 4-methyl-5-carbethoxyoxazole, ethyl 4-methyl-oxazole-5-carboxylate, ethyl-4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.15
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.