Learn More
Etil 4-metil-5-imidazolcarboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10343672 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10343672 10 g Frasco de vidrio 10 g
10353672 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10343672 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 190340100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51605-32-4 | C7H10N2O2 | 154.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51605-32-4
Fórmula molecular C7H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 154.17
Número MDL MFCD00005199
Clave InChI VLDUBDZWWNLZCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate, ethyl-4-methyl-5-imidazolecarboxylate, 1h-imidazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-, ethyl ester, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-, ethyl ester, 4-carboethoxy-5-methylimidazole, ethyl 4-methylimidazole-5-carboxylate, ethyl 5-methyl-4-imidazolecarboxylate, 5-methyl-3h-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-methylimidazole-4-carboxylate
PubChem CID 99200
Nombre IUPAC ethyl 5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-methyl-5-imidazolecarboxylate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 204°C to 206°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 25, I, 534
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales