Learn More
4-metil-3-[[4-(piridin-3-il)pirimidin-2-il]amino]benzoato de etilo, Mikromol™
Descripción
4-metil-3-[[4-(piridin-3-il)pirimidin-2-il]amino]benzoato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-Methyl-3-([4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino)benzoate |
| CAS | 641569-97-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 4-Methyl-3-([4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino)benzoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H18 N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, ethyl ester, 4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzoic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18N4O2/c1-3-25-18(24)14-7-6-13(2)17(11-14)23-19-21-10-8-16(22-19)15-5-4-9-20-12-15/h4-12H,3H2,1-2H3,(H,21,22,23) |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(C)c(Nc2nccc(n2)c3cccnc3)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-3-[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]benzoato de etilo |
| Mostrar más |