Learn More
Ethyl 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazole-5-carboxylate, 97%, Alfa Aesar™
Código de producto. 15490886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490886 250 mg 250 miligramos
15470886 1 g 1 g
15480886 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54202.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 175277-03-9
Fórmula molecular C14H12F3NO2S
Peso molecular (g/mol) 315.31
Número MDL MFCD00068104
Clave InChI LPIXRQSYBTUXOQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737210
Nombre IUPAC etilo 4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazole-5-carboxylate
Cantidad 250 mg
Beilstein 9409771
Sinónimo ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-, ethyl ester, ethyl4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazo
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.31
Porcentaje de pureza 97%