Learn More
Etilo 4-metoxifenilacetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-methoxyphenylacetate |
| Nombre de nota | 97% |
| Densidad | 1.0970g/mL |
| Punto de ebullición | 108°C to 111°C (3.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 46°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CH3OC6H4CH2CO2C2H5 |
| Índice de refracción | 1.5065 to 1.5085 |
| Cantidad | 50 g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ethyl 4-methoxyphenylacetate
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.