Learn More
Etilo 4-metoxifenilacetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10235861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10235861 10 g Frasco de vidrio 10 g
10526641 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10235861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 189840100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14062-18-1 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14062-18-1
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00040760
Clave InChI DOCCDOCIYYDLGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-4-methoxyphenyl acetate, ethyl 4-methoxyphenylacetate, 4-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-methoxy-, ethyl ester, ethyl p-methoxyphenylacetate, ethyl 4-methoxyphenyl acetate, 4-methoxy-phenyl-acetic acid ethyl ester, acmc-1bnx2, homoanisic acid ethyl ester
PubChem CID 84174
Nombre IUPAC etilo 2-(4-metoxifenil)acetato
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-methoxyphenylacetate
Nombre de nota 97%
Densidad 1.0970g/mL
Punto de ebullición 108°C to 111°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 46°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.5065 to 1.5085
Cantidad 10 g
Beilstein 10, I, 83
Gravedad específica 1.097
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 4-methoxyphenylacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.